1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR5953-25G OR5953-5G
APOSOR5953-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol 97%
1-tert-Butyl-4-ethinylbenzol
Formel: C₁₂H₁₄
Siedepunkt: 70 °C/2mmHg
Dichte: 0,877 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190197
CAS-Nummer: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge