Chalkon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59877-5G
APOSOR59877-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR59877-5G
Chalkon 97%
Chalkon
Formel: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
Siedepunkt: 345…348 °C
Melting Pt: 55…59 °C
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003082
CAS-Nummer: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge