2,2-Dibrompropan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR59903-1G
APOSOR59903-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59903-1G
2,2-Dibrompropan
2,2-Dibromopropane
Formel: H₃CBr₂CCH₃
Siedepunkt: 113…114 °C
Dichte: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000119
CAS-Nummer: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge