2,6-Dichlor-p-benzochinon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR59912-5G
APOSOR59912-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR59912-5G
2,6-Dichlor-p-benzochinon 95%
2,6-Dichlor-p-benzochinon
Formel: C₆H₂Cl₂O₂
MW: 176.99 g/mol
Melting Pt: 122…124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037159
CAS-Nummer: 697-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge