O,O-Diethyl S-[(ethylsulphinyl)methyl] thiophosphate -Lösung 100 ng/µl in Cyclohexan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR59940-1ML
APOSOR59940-1MLEA 281 EUR InStock
APOSOR59940-1ML
O,O-Diethyl S-[(ethylsulphinyl)methyl] thiophosphate -Lösung 100 ng/µl in Cyclohexan
O,O-Diethyl S-[(ethylsulphinyl)methyl] thiophosphate
Formel: C₇H₁₇O₄PS₂
Siedepunkt: 80,7 °C
Melting Pt: 6,5 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00155406
CAS-Nummer: 2588-05-8
UN: 1145
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge