5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR59996-1G OR59996-250MG
APOSOR59996-1GEA 764 EUR InStock
APOSOR59996-1G APOSOR59996-250MG
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride 95%
5-Methylfuran-2-sulphonyl chloride
Formel: C₅H₅ClO₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109334
CAS-Nummer: 69815-95-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge