4-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60015-1G
APOSOR60015-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR60015-1G
4-Brom-1-methyl-1H-indazol 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09870042
CAS-Nummer: 365427-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge