3,4-Dimethylbenzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR60034-5G
APOSOR60034-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR60034-5G
3,4-Dimethylbenzylamin 95%
3,4-Dimethylbenzylamin
Formel: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025577
CAS-Nummer: 102-48-7
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge