4-Iodbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60044-5G OR60044-10G OR60044-25G
APOSOR60044-5GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR60044-5G APOSOR60044-10G APOSOR60044-25G
4-Iodbenzylalkohol
4-Iodbenzylalkohol
Formel: C₇H₇IO
Melting Pt: 72…75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01732720
CAS-Nummer: 18282-51-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge