Buttersäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6005-100G
APOSOR6005-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR6005-100G
Buttersäure 95%
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 162 °C
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 0,964 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge