1H-Indazol-6-carbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60063-1G
APOSOR60063-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60063-1G
1H-Indazol-6-carbonsäure 95%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Melting Pt: 297…300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06804571
CAS-Nummer: 704-91-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge