Ethyl 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR60138-1G
APOSOR60138-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR60138-1G
Ethyl 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₉H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159644
CAS-Nummer: 56079-16-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge