2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60142-100MG
APOSOR60142-100MGEA 232 EUR InStock
APOSOR60142-100MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-methylpyridine hydrochloride
Formel: C₇H₉BrN₂·ClH
MW: 237.525 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17214207
CAS-Nummer: 1257535-62-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge