5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60159-5G OR60159-1G
APOSOR60159-5GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
MW: 198.0201 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11518975
CAS-Nummer: 929617-35-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge