4-Isoxazolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60164-5G
APOSOR60164-5GEA 163 EUR InStock
APOSOR60164-5G
4-Isoxazolcarbonsäure 98%
4-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
Melting Pt: 121…123 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06738806
CAS-Nummer: 6436-62-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge