3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR60173-250MG
APOSOR60173-250MGEA 393 EUR InStock
APOSOR60173-250MG
3-(2-Chlorphenyl)-5-isoxazolcarbonsäure
3-(2-Chlorophenyl)-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₆ClNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01935954
CAS-Nummer: 338982-12-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge