4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60183-1G OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60183-1G APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₃BrN₂O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01459882
CAS-Nummer: 13745-17-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge