2-Chlor-4-hydrazinopyridin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR60235-250MG
APOSOR60235-250MGEA 29 EUR InStock
APOSOR60235-250MG
2-Chlor-4-hydrazinopyridin
2-Chlor-4-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143.58 g/mol
Melting Pt: 85…86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460247
CAS-Nummer: 700811-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge