5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6071-1G
APOSOR6071-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR6071-1G
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 97%
5-Bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Formel: C₉H₈BrNO
Melting Pt: 132…133 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00464061
CAS-Nummer: 20870-90-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge