(3-Cyanphenyl)methansulfonsäurechlorid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6078-1G
APOSOR6078-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR6078-1G
(3-Cyanphenyl)methansulfonsäurechlorid
(3-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel: C₈H₆ClNO₂S
Melting Pt: 100…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09046692
CAS-Nummer: 56106-01-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge