1-Boc-4-brom-2-indolboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6096-1G
APOSOR6096-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR6096-1G
1-Boc-4-brom-2-indolboronsäure 98%
1-Boc-4-brom-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₅BBrNO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06801699
CAS-Nummer: 957034-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge