5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61014-5G
APOSOR61014-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR61014-5G
5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin 97%
5-Brom-2-cyan-4-methylpyridin
Formel: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07375090
CAS-Nummer: 886364-86-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge