Piperazine-1-carboxylic acid phenylamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61052-500MG
APOSOR61052-500MGEA 145 EUR InStock
APOSOR61052-500MG
Piperazine-1-carboxylic acid phenylamide 95%
Piperazine-1-carboxylic acid phenylamide
Formel: C₁₁H₁₅N₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01593572
CAS-Nummer: 115994-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge