2,5-Dimethylthiazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61055-5G
APOSOR61055-5GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR61055-5G
2,5-Dimethylthiazole
2,5-Dimethylthiazole
Formel: C₅H₇NS
Siedepunkt: 148…153 °C
Dichte: 1,057 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130120
CAS-Nummer: 4175-66-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge