1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-caboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR61124-500MG
APOSOR61124-500MGEA 661 EUR InStock
APOSOR61124-500MG
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-caboxylic acid 95+%
1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-caboxylic acid
Formel: C₂₆H₃₀N₂O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17167329
CAS-Nummer: 1246738-31-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge