4-Chloro-3-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6115-250MG
APOSOR6115-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6115-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzoic acid
4-Chloro-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅ClO₃
Melting Pt: 216…218 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153892
CAS-Nummer: 34113-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge