2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61152-1G
APOSOR61152-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR61152-1G
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₉BrS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20037421
CAS-Nummer: 111873-07-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge