4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR61155-1G
APOSOR61155-1GEA 342 EUR InStock
APOSOR61155-1G
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formel: C₈H₉ClO₂S₂
Melting Pt: 64…66 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18825753
CAS-Nummer: 128852-17-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge