3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61249-1G
APOSOR61249-1GEA 1290 EUR InStock
APOSOR61249-1G
3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
3-(4-Bromophenyl)oxetan-3-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀BrNO·ClH
Melting Pt: 234…236 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19687804
CAS-Nummer: 1349718-53-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge