7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR61256-25G
APOSOR61256-25GEA 63.8 EUR InStock
APOSOR61256-25G
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline 95+%
7-Chloro-6-nitro-4-hydroxyquinazoline
Formel: C₈H₄ClN₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09388771
CAS-Nummer: 53449-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge