6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6128-100G
APOSOR6128-100GEA 116 EUR InStock
APOSOR6128-100G
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Formel: C₄H₅N₃OS
Melting Pt: 330…332 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006077
CAS-Nummer: 1004-40-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge