tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61309-100G
APOSOR61309-100GEA 98.6 EUR InStock
APOSOR61309-100G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Formel: C₉H₁₉NO₄
Dichte: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862953
CAS-Nummer: 103898-11-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge