3-Mercapto-1,2-propandiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR61438-10ML
APOSOR61438-10MLEA 21.9 EUR InStock
APOSOR61438-10ML
3-Mercapto-1,2-propandiol 97%
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Siedepunkt: 118 °C/5mmHg
Dichte: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09471
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge