(S)-(-)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6149-25G
APOSOR6149-25GEA 191 EUR InStock
APOSOR6149-25G
(S)-(-)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid 99%
(S)-(-)-3-Aminochinuclidin Dihydrochlorid
Formel: C₇H₁₆Cl₂N₂
MW: 199.1213 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191753
CAS-Nummer: 119904-90-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge