6-Cyan-2-naphthol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR61500-25G
APOSOR61500-25GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR61500-25G
6-Cyan-2-naphthol
6-Cyan-2-naphthol
Formel: C₁₁H₇NO
Melting Pt: 165,5…170.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863480
CAS-Nummer: 52927-22-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge