3-(2-Ethoxyphenoxy)-1,2-propanediol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR62179-1G
APOSOR62179-1GEA 719 EUR InStock
APOSOR62179-1G
3-(2-Ethoxyphenoxy)-1,2-propanediol 95%
3-(2-Ethoxyphenoxy)-1,2-propanediol
Formel: C₁₁H₁₆O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00867665
CAS-Nummer: 63834-83-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge