4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6249-1G
APOSOR6249-1GEA 386 EUR InStock
APOSOR6249-1G
4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
4-Piperdino-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06382852
CAS-Nummer: 500356-88-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge