5-Brom-2-chlornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6261-25G
APOSOR6261-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR6261-25G
5-Brom-2-chlornicotinsäure 97%
5-Brom-2-chlornicotinsäure
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Melting Pt: 172…174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844847
CAS-Nummer: 29241-65-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge