3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6262-25G OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6262-25G APOSOR6262-100G
3-Pyridinylessigsäurehydrochlorid 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₈ClNO₂
Melting Pt: 161…163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012819
CAS-Nummer: 6419-36-9
EINECS: 229-148-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge