4,6-Dichlor-o-toluidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6295-1G OR6295-25G OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR6295-1G APOSOR6295-25G APOSOR6295-5G
4,6-Dichlor-o-toluidin 97%
4,6-Dichlor-o-toluidin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Siedepunkt: 82…84 °C/0,1mmHg
Melting Pt: 42…46 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044074
CAS-Nummer: 30273-00-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge