D,L-Anatabine 94%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6370T-100MG
APOSOR6370T-100MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR6370T-100MG
D,L-Anatabine 94%
D,L-Anatabine
A minor component in tobacco.
Formel: C₁₀H₁₂N₂
Siedepunkt: 116…117 °C/1mmHg
Dichte: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078278
CAS-Nummer: 2743-90-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge