Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

OR6387-100G OR6387-250G OR6387-25G
APOSOR6387-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR6387-100G APOSOR6387-250G APOSOR6387-25G
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid


Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Melting Pt: 242 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02656655
CAS-Nummer: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge