2,3-Dimethoxypyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6412-10G
APOSOR6412-10GEA 90.2 EUR InStock
APOSOR6412-10G
2,3-Dimethoxypyridin 96%
2,3-Dimethoxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095043
CAS-Nummer: 52605-97-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge