2-Phthalimidopropionic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6527-25G
APOSOR6527-25GEA 106 EUR InStock
APOSOR6527-25G
2-Phthalimidopropionic acid 98%
2-Phthalimidopropionic acid
Formel: C₁₁H₉NO₄
Melting Pt: 159…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023061
CAS-Nummer: 19506-87-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge