1-Piperidinpropionsäure-Ethylester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 161 EUR InStock
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
1-Piperidinpropionsäure-Ethylester
Ethyl-1-piperidinepropionate
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Siedepunkt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006514
CAS-Nummer: 19653-33-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge