N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR6554-250MG
APOSOR6554-250MGEA 74.1 EUR InStock
APOSOR6554-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-2-aminobenzoic acid
Formel: C₁₃H₁₃N₃O₂
Melting Pt: 252…254 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203260
CAS-Nummer: 17174-03-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge