4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR6719-250MG
APOSOR6719-250MGEA 140 EUR InStock
APOSOR6719-250MG
4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97%
4-Isocyanato-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
May form small amount of sediment
Formel: C₁₁H₉N₃O
Melting Pt: 56…60 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02681922
CAS-Nummer: 799283-97-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge