5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6722-1G
APOSOR6722-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR6722-1G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride 97%
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-sulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClNO₃S
MDL Number: MFCD06658966
CAS-Nummer: 857283-56-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge