Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6766-5G
APOSOR6766-5GEA 101 EUR InStock
APOSOR6766-5G
Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate 97%
Methyl 4-amino-3,5-dichlorobenzoate
Formel: C₈H₇Cl₂NO₂
Melting Pt: 79…81 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08436086
CAS-Nummer: 41727-48-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge