3-(Morpholinomethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR6794-1G
APOSOR6794-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR6794-1G
3-(Morpholinomethyl)aniline
3-(Morpholinomethyl)aniline
Formel: C11H16N2O
MW: 192.26 g/mol
Melting Pt: 137…142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03074538
CAS-Nummer: 123207-48-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge